Principaux documents
F-024
Supelco
(±)-4-Fluoromethamphetamine-D5 (side chain) hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H9D5FN · HCl
Poids moléculaire :
208.72
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
certified reference material
Caractéristiques
(Snap-N-Spike®)
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
Concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C(C(NC)([2H])C([2H])([2H])[2H])C1=CC=C(F)C=C1.[H]Cl
InChI
1S/C10H14FN.ClH/c1-8(12-2)7-9-3-5-10(11)6-4-9;/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3;1H/i1D3,7D,8D;
Clé InChI
ATENQHYHZHUQLJ-JRXSFSLASA-N
Description générale
An internal standard suitable for quantitation of 4-Fluoromethamphetamine levels in urine or other matrices by LC/MS or GC/MS for testing applications in forensic analysis, clinical toxicology or urine drug testing. Also known as 4-FMA, 4-Fluoromethamphetamine is sold as a club/designer drug in the illicit market. As a fluoro analog of methamphetamine, the drug produces stimulant and possibly empathogenic or psychoactive effects.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :