E-068
Everolimus solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
249,00 €
About This Item
249,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
(Snap-N-Spike®)
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES
N21[C@@H](CCCC2)C(=O)O[C@@H](CC(=O)[C@@H](\C=C(\[C@H]([C@H](C(=O)[C@@H](C[C@@H](\C=C\C=C\C=C(\[C@H](C[C@H]4O[C@]([C@@H](CC4)C)(C(=O)C1=O)O)OC)/C)C)C)OC)O)/C)C)[C@@H](C[C@H]3C[C@H]([C@@H](CC3)OCCO)OC)C
InChI
1S/C53H83NO14/c1-32-16-12-11-13-17-33(2)44(63-8)30-40-21-19-38(7)53(62,68-40)50(59)51(60)54-23-15-14-18-41(54)52(61)67-45(35(4)28-39-20-22-43(66-25-24-55)46(29-39)64-9)31-42(56)34(3)27-37(6)48(58)49(65-10)47(57)36(5)26-32/h11-13,16-17,27,32,34-36,38-41,43-46,48-49,55,58,62H,14-15,18-26,28-31H2,1-10H3/b13-11+,16-12+,33-17+,37-27+/t32-,34-,35-,36-,38-,39+,40+,41+,43-,44+,45+,46-,48-,49+,53-/m1/s1
Clé InChI
HKVAMNSJSFKALM-GKUWKFKPSA-N
Informations sur le gène
human ... FKBP1A(2280)
Catégories apparentées
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup