Principaux documents
D-919
Supelco
N-Desmethylflunitrazepam solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H10FN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.26
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C15H10FN3O3/c16-10-3-1-2-9(6-10)15-12-7-11(19(21)22)4-5-13(12)18-14(20)8-17-15/h1-7H,8H2,(H,18,20)
Clé InChI
GAFGVIXGAAPSTO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A certified solution standard suitable for use as starting material in calibrators and controls of N-desmethylflunitrazepam for LC/MS or GC/MS testing methods. N-Desmethylflunitrazepam, also known as norflunitrazepam, is a major urinary metabolite of flunitrazepam. Flunitrazepam is an intermediate-acting benzodiazepine marketed under the trade name Rohypnol as a hypnotic, sedative, anticonvulsant and skeletal muscle relaxant.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :