Principaux documents
D-045
Supelco
Doxylamine succinate solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
1 ML
48,00 €
48,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
48,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H28N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.46
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
48,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCC(O)=O.CN(C)CCOC(C)(c1ccccc1)c2ccccn2
InChI
1S/C17H22N2O.C4H6O4/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-18-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Clé InChI
KBAUFVUYFNWQFM-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HRH1(3269)
Description générale
Doxylamine is a member of the ethanolamine class of antihistamines and is the most effective over-the-counter (OTC) sedative in the US. This Snap-N-Spike® Reference Solution is applicable to use in LC/MS or GC/MS applications for clinical toxicology or forensic analysis.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
A E Rudenko et al.
Likars'ka sprava, (2)(2), 55-59 (2003-05-31)
A positive result has been obtained in treating sleep disorders in patients with chronic vascular affections of the brain with using the drugs donormyl and sonnate-KM [symbol: see text]. Donormyl is recommended for use in sleep disturbances (not very prolonged
B S Somashekar et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 42(7), 636-640 (2004-06-08)
A protonation and dynamic structural study of doxylamine succinate, a 1:1 salt of succinic acid with dimethyl-[2-(1-phenyl-1-pyridin-2-yl-ethoxy)ethyl]amine, in solution using one- and two-dimensional 1H and 13C NMR experiments at variable temperature and concentration is presented. The two acidic protons of
Sebastián Videla et al.
Drugs in R&D, 12(4), 217-225 (2012-12-13)
Doxylamine succinate, an ethanolamine-based antihistamine, is used in the short-term management of insomnia because of its sedative effects. The data available on the pharmacokinetic profile of doxylamine in humans are limited, notwithstanding that this drug has been marketed in European
C L Holder et al.
Journal of analytical toxicology, 11(3), 113-121 (1987-05-01)
Elimination and metabolic profiles of doxylamine and its nonconjugated metabolites were determined after the oral administration of [14C]-doxylamine succinate (13.3 mg/kg and 133 mg/kg doses) to male and female Fischer 344 rats. Total urine and fecal recovery of the administered
J Y Renault et al.
Toxicology and applied pharmacology, 130(2), 177-187 (1995-02-01)
Inhibition of chondrogenesis in limb bud cell micromass cultures has been proposed as a short-term teratogen detection test. Validation studies were performed by testing large series of reference compounds and comparing their teratogenic potential with their ability to inhibit chondrogenesis;