Principaux documents
L-018
Supelco
Lidocaine solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
1 ML
33,50 €
33,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
33,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H22N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.34
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
33,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C14H22N2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17)
Clé InChI
NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Lidocaine is a local anesthetic and antiarrhythmic drug. This analytical reference standard is suitable for use in LC/MS or GC/MS applications for urine drug testing, clinical toxicology, and forensic analysis. Lidocaine is often added to cocaine as a diluent.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
M Soledad Cepeda et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (12)(12), CD006581-CD006581 (2010-12-15)
Lidocaine administration produces pain due to its acidic pH. The objective of this review was to determine if adjusting the pH of lidocaine had any effect on pain resulting from non-intravascular injections in adults and children. We tested the hypothesis
S Picardi et al.
British journal of anaesthesia, 112(2), 370-379 (2013-09-26)
Signalling of several G-protein-coupled receptors of the Gq/11 family is time-dependently inhibited by local anaesthetics (LAs). Since LA-induced modulation of muscarinic m1 and m3 receptor function may explain their beneficial effects in clinical practice, such as decreased postoperative cognitive dysfunction
Bettina F Cuneo et al.
Circulation, 128(20), 2183-2191 (2013-11-13)
The electrophysiology of long QT syndrome (LQTS) in utero is virtually unstudied. Our goal here was to evaluate the efficacy of fetal magnetocardiography (fMCG) for diagnosis and prognosis of fetuses at risk of LQTS. We reviewed the pre/postnatal medical records
VyVy N Young et al.
Otolaryngology--head and neck surgery : official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 150(4), 582-586 (2014-02-06)
(1) Compare tolerance of aerosolized spray versus syringe administration of topical anesthesia for transnasal flexible laryngoscopy (TFL), (2) analyze cost-effectiveness of both techniques. Prospective, blinded, randomized trial. Tertiary academic laryngology practice. One hundred and eight patients underwent TFL over 3
Frederick A Matsen et al.
The Journal of bone and joint surgery. American volume, 95(12), 1126-1134 (2013-06-21)
Glenohumeral chondrolysis is the irreversible destruction of previously normal articular cartilage, occurring most commonly after shoulder surgery in young individuals. The reported incidence of this complication has risen rapidly since the early 2000s. As chondrolysis cannot be reversed, its occurrence