Principaux documents
C-033
Supelco
Clonidine solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
1 ML
53,00 €
53,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
53,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9Cl2N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
53,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
ClC1=CC=CC(Cl)=C1NC2=NCCN2
InChI
1S/C9H9Cl2N3/c10-6-2-1-3-7(11)8(6)14-9-12-4-5-13-9/h1-3H,4-5H2,(H2,12,13,14)
Clé InChI
GJSURZIOUXUGAL-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Description générale
Clonidine is a pharmaceutical drug used to treat a wide variety of conditions including hypertension, ADHD, insomnia, chemical withdrawal, and anxiety. Clonidine is often prescribed in combination with other drugs, depending on the clinical condition. This analytical reference standard is suitable for use as starting material in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from forensic analysis and clinical toxicology to pharmaceutical research.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
X Niu et al.
Conference proceedings : ... Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual Conference, 2012, 3858-3861 (2013-02-01)
This study was to quantify the effects of Lokomat training on ambulation capacity of patients with incomplete spinal cord injury (SCI), and to examine the potential assistance of anti-spasticity medication on training. Twenty-nine SCI subjects with spastic hypertonia at their
Mutasim Al-Ghazawi et al.
International journal of clinical pharmacology and therapeutics, 51(3), 255-262 (2013-02-06)
To assess the bioequivalence of two Tizanidine 4 mg tablet formulations (Tizanidine® of the Pharma International company, as test product, and Sirdalud® of Novartis as a reference product), and to investigate possible effects of smoking on pharmacokinetics of tizanidine. A
R Landau et al.
International journal of obstetric anesthesia, 22(2), 133-145 (2013-03-13)
With over four million deliveries annually in the United States alone and a constant increase in cesarean delivery rate, childbirth is likely to have a huge impact on the occurrence of acute and possibly chronic postpartum pain. Recent awareness that
Intrathecal clonidine administration and erectile dysfunction: what is the link?
Rocco Salvatore Calabro et al.
Pain physician, 16(2), E119-E120 (2013-03-21)
Y Ginosar et al.
British journal of anaesthesia, 111(2), 256-263 (2013-03-28)
A wide range of doses has been suggested for intrathecal clonidine, but no dose-ranging study has examined analgesic effects below 100 µg. The primary aim of this volunteer study was to assess the dose vs analgesic effect relationship for doses