A-119
Aripiprazole solution
1.0 mg/mL (50:50 Methanol/Water with 1% 1N HCl), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
(Snap-N-Spike®)
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL (50:50 Methanol/Water with 1% 1N HCl)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(N1)CCC(C1=C2)=CC=C2OCCCCN(CC3)CCN3C4=CC=CC(Cl)=C4Cl
InChI
1S/C23H27Cl2N3O2/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-6,8,16H,1-2,7,9-15H2,(H,26,29)
Clé InChI
CEUORZQYGODEFX-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... DRD2(1813) , HTR1A(3350) , HTR2A(3356)
Description générale
Application
- Psychoactive Drug Detection: The development of a fast UPLC-MS/MS method for detecting psychoactive drugs and metabolites in blood, which utilized Interference Mix 6, underscores its critical application in forensic toxicology and clinical pharmacology, aiding in post-mortem analysis (Barone et al., 2023).
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F
Point d'éclair (°C)
11 °C