LM6004
Avanti
d5-DG ISTD Mix II
Avanti Research™ - A Croda Brand LM6004
Synonyme(s) :
d5-DG ISTD Mix II, d5-Diglyceride Mixture Internal Standard, toluene:methanol (1:1)
325,00 €
About This Item
325,00 €
Produits recommandés
Forme
solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (LM6004-1EA)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand LM6004
Concentration
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
Application(s)
lipidomics
metabolomics
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3