999984P
Avanti
4ME 16:0 Diether PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 999984P, powder
Synonyme(s) :
1,2-di-O-phytanyl-sn-glycero-3-phosphocholine
230,00 €
About This Item
230,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (999984P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 999984P
Type de lipide
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)COCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O
Clé InChI
NMRGXROOSPKRTL-SUJDGPGCSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3