Documents
900412E
Avanti
oleic acid(17-yne)
Avanti Research - A Croda Brand 900412E, ethanol solution
Synonyme(s) :
(Z)-octadec-9-en-17-ynoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H30 O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.43
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
ethanol solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (900412E-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 900412E
Concentration
1 mg/mL (900412E-1mg)
Type de lipide
click reagents
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Oleic acid (17-yne) is a click chemistry reagent useful for membrane research. The clickable alkyne group may be used to probe cholesterol binding interactions in living cells.
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (900412E-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13.0 °C - closed cup