870744P
Avanti
20:5 Coenzyme A
Avanti Research™ - A Croda Brand 870744P, powder
Synonyme(s) :
(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl) Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (870744P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 870744P
Application(s)
lipidomics
Type de lipide
coenzymes
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Application
Conditionnement