Principaux documents
870600C
Avanti
PAzePC
Avanti Research - A Croda Brand 870600C
Synonyme(s) :
1-palmitoyl-2-azelaoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
1 MG
126,00 €
126,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
126,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C33H64NO10P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
665.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
126,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (870600C-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 870600C
Concentration
1 mg/mL (870600C-1mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCC(O)=O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C33H64NO10P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-21-24-32(37)41-28-30(29-43-45(39,40)42-27-26-34(2,3)4)44-33(38)25-22-19-16-17-20-23-31(35)36/h30H,5-29H2,1-4H3,(H-,35,36,39,40)/t30-/m1/s1
Clé InChI
GHQQYDSARXURNG-SSEXGKCCSA-N
Description générale
1-palmitoyl-2-azelaoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (PAzePC) has carboxyl groups at the end of their truncated sn-2 chains.[1]
Application
1-palmitoyl-2-azelaoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (PAzePC) may be used:,as an oxidized lipid dopant in liposomes for investigating the relationship between the permeation of H2O2 and the structure of lipid membranes[2], as a substrate for lysosomal phospholipase A2 during the study of structural basis of lysosomal phospholipase A2 inhibition by Zn2+[3], in the preparation of large unilamellar vesicles (LUVs) and giant unilamellar vesicles (GUVs).[4]
Actions biochimiques/physiologiques
1-palmitoyl-2-azelaoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (PAzePC) is an oxidized lipid. PAzePC acts as an inter- H2O2 permeation promoter.[2] It serves as a drug target for antipsychotic drugs and antimicrobial agents in cells under oxidative stress at inflammatory sites.[1] PAzePC facilitates permeabilization of Bax associated-mitochondrial membranes under oxidative stress.[4]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870600C-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Renee A Bouley et al.
Biochemistry, 58(13), 1709-1717 (2019-03-05)
Lysosomal phospholipase A2 (LPLA2/PLA2G15) is a key enzyme involved in lipid homeostasis and is characterized by both phospholipase A2 and transacylase activity and by an acidic pH optimum. Divalent cations such as Ca2+ and Mg2+ have previously been shown to
Martin Lidman et al.
Biochimica et biophysica acta, 1858(6), 1288-1297 (2016-03-08)
Mitochondria play a crucial role in programmed cell death via the intrinsic apoptotic pathway, which is tightly regulated by the B-cell CLL/lymphoma-2 (Bcl-2) protein family. Intracellular oxidative stress causes the translocation of Bax, a pro-apoptotic family member, to the mitochondrial
Yuya Ouchi et al.
Scientific reports, 9(1), 12497-12497 (2019-08-31)
H2O2 permeation through a cell membrane significantly affects living organisms, and permeation is controlled by the physico-chemical nature of lipids and other membrane components. We investigated the molecular relationship between H2O2 permeation and lipid membrane structure using three oxidized lipids.
Himanshu Khandelia et al.
Biophysical journal, 96(7), 2734-2743 (2009-04-08)
In oxidative environments, biomembranes contain oxidized lipids with short, polar acyl chains. Two stable lipid oxidation products are PoxnoPC and PazePC. PoxnoPC has a carbonyl group, and PazePC has an anionic carboxyl group pendant at the end of the short
Mooud Amirkavei et al.
Biochimica et biophysica acta, 1858(2), 264-273 (2015-12-15)
In order to obtain molecular level insight into the biophysics of the apoptosis promoting phospholipid 1-palmitoyl-2-azelaoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (PazePC) we studied its partitioning into different lipid phases by isothermal titration calorimetry (ITC). To aid the interpretation of these data for PazePC, we