Principaux documents
841118C
Avanti
Egg Trans PE
L-α-phosphatidylethanolamine, transphosphatidylated (Egg, Chicken), chloroform
Synonyme(s) :
L-a-Phosphatidylethanolamine Transphosphatidylated (prepared from Egg PC)
25 MG
136,00 €
136,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
136,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
136,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (841118C-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 841118C
Concentration
10 mg/mL (841118C-25mg)
Type de lipide
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H76NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,37H,3-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b18-17-/t37-/m1/s1
Clé InChI
FHQVHHIBKUMWTI-OTMQOFQLSA-N
Description générale
Phosphatidylethanolamine (PE) is a phospholipid found in all living organism.[1] The egg yolk contains high levels of unsaturated PE which accounts to 83.10%.[2] The phosphatidylethanolamine (PE) headgroup is a zwitterion, with a negatively charged phosphate group and positively charged free amine group.[3]
Application
Egg Trans PE is suitable for use:
  • in the incubation of platelets for phospholipid enrichment and quantification by ultraperformance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS)[4]
  • in the synthesis of isoketals-phosphatidylethanolamine (IsoK-PE)[5]
  • in the preparation of phospholipid vesicles for factor X activation studies[6]
Actions biochimiques/physiologiques
Phosphatidylethanolamine (PE) along with other phospholipids forms the backbone of biological membranes. PE is known to regulate autophagy. The autophagic membranes possesses PE with high degree of unsaturation.[1] Egg yolk PE has high radical scavenging activity owing to antioxidant potential.[2]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (841118C-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Factor VIII C1 domain spikes 2092-2093 and 2158-2159 comprise regions that modulate cofactor function and cellular uptake
Bloem E, et al.
Journal of biological and chemical chronicles, 288(41), 29670-29679 (2013)
Analytical characterization of the role of phospholipids in platelet adhesion and secretion
Koseoglu S, et al.
Analytical Chemistry, 87(1), 413-421 (2014)
Isoketals form cytotoxic phosphatidylethanolamine adducts in cells
Sullivan CB, et al.
Journal of Lipid Research, 51(5), 999-1009 (2010)
The
The Membranes of Cells, 22(3) (2016)
C Blake Sullivan et al.
Journal of lipid research, 51(5), 999-1009 (2009-12-08)
Levuglandins and their stereo- and regio-isomers (termed isolevuglandins or isoketals) are gamma-ketoaldehydes (IsoK) that rapidly react with lysines to form stable protein adducts. IsoK protein adduct levels increase in several pathological conditions including cardiovascular disease. IsoKs can induce ion channel