Principaux documents
870510C
Avanti
16:0 CDP DG
Avanti Research - A Croda Brand 870510C
Synonyme(s) :
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-(cytidine diphosphate) (ammonium salt)
10 MG
386,00 €
386,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
386,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C44H87N5O15P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
988.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
386,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (870510C-10mg)
pkg of 1 × 1 mL (870510C-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 870510C
Concentration
10 mg/mL (870510C-10mg)
5 mg/mL (870510C-5mg)
Type de lipide
phosphoglycerides
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP(OP(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C(N=C(N)C=C2)=O)O1)([O-])=O)([O-])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C44H81N3O15P2.2H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-39(48)57-33-36(60-40(49)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)34-58-63(53,54)62-64(55,56)59-35-37-41(50)42(51)43(61-37)47-32-31-38(45)46-44(47)52;;/h31-32,36-37,41-43,50-51H,3-30,33-35H2,1-2H3,(H,53,54)(H,55,56)(H2,45,46,52);2*1H3/t36-,37-,41+,42?,43-;;/m1../s1
Clé InChI
IAUUMXARBJMHDT-LWJUINKDSA-N
Application
Cytidine diphosphate-diacylglycerol (CDP-DG) is suitable for liposome preparation.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Cytidine diphosphate-diacylglycerol (CDP-DG) acts as a precursor for synthesis of phosphatidylglycerol (PG) and phosphatidylinositol (PI) in alveolar type II cells.[2]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870510C-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870510C-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Julia Alvarez-Malmagro et al.
Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands), 132, 107416-107416 (2020-01-26)
A hybrid bilayer lipid membrane (hBLM), constructed with a 1-hexadecanethiol self-assembled interior leaflet and a 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-cytidine nucleolipid exterior leaflet, was deposited at the surface of a gold (111) electrode. This system was used to investigate the molecular recognition reaction between
A steric gating mechanism dictates the substrate specificity of a Rab-GEF
Thomas L, et al.
Developmental Cell, 48(1), 100-114 (2019)
Changes in phospholipids in bronchoalveolar lavage fluid of patients with interstitial lung diseases
Honda Y, et al.
Lung, 166(1), 293-301 (1988)
Ru-Yin Huang et al.
Current microbiology, 77(5), 710-715 (2020-01-04)
Phosphatidylserine synthase (Pss) is involved in the metabolic pathway in phospholipid synthesis in different organisms. In this study, Pss expression in Vibrio parahaemolyticus was verified through liquid chromatography tandem-mass spectrometry. To analyze the characteristics of Pss, the recombinant Pss was