870451O
Avanti
2-OG
Avanti Research™ - A Croda Brand 870451O
Synonyme(s) :
2-oleoyl glycerol
159,00 €
About This Item
159,00 €
Produits recommandés
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (with screw cap/argon/foil bag (870451O-5mg))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 870451O
Type de lipide
phosphoglycerides
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H]C(CO)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-20(18-22)19-23/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
Clé InChI
UPWGQKDVAURUGE-KTKRTIGZSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable