Principaux documents
870202C
Avanti
18:1 PDP PE
Avanti Research - A Croda Brand 870202C
Synonyme(s) :
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[3-(2-pyridyldithio)propionate] (sodium salt)
25 MG
679,00 €
679,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
679,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C49H84N2O9PNaS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
963.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
679,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (870202C-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 870202C
Concentration
10 mg/mL (870202C-25mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(CCSSC1=CC=CC=N1)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C49H85N2O9PS2.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36-48(53)57-43-45(60-49(54)37-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)44-59-61(55,56)58-41-40-50-46(52)38-42-62-63-47-35-33-34-39-51-47;/h17-20,33-35,39,45H,3-16,21-32,36-38,40-44H2,1-2H3,(H,50,52)(H,55,56);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t45-;/m1./s1
Clé InChI
LFMWVVNPVNIPJG-JQRYTBKHSA-M
Application
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[3-(2-pyridyldithio)propionate] (PDP PE 18:1) has been used as an inner lipid to synthesize high density lipoprotein-like nanoparticles (HDL-like NPs).[1]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870202C-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Linda Foit et al.
Biomaterials, 100, 67-75 (2016-06-01)
Toll-like receptor 4 (TLR4) plays a critical role in the innate immune system. Stimulation of TLR4 occurs upon binding lipopolysaccharide (LPS), a component of Gram-negative bacterial cell walls. Due to the potency of the induced inflammatory response, there is a
Lindsay Scheetz et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 26(16), 4369-4380 (2020-05-23)
Gliomas are brain tumors with dismal prognoses. The standard-of-care treatments for gliomas include surgical resection, radiation, and temozolomide administration; however, they have been ineffective in providing significant increases in median survival. Antigen-specific cancer vaccines and immune checkpoint blockade may provide
Synthetic high-density lipoprotein-like nanoparticles potently inhibit cell signaling and production of inflammatory mediators induced by lipopolysaccharide binding Toll-like receptor 4
Foit L and Thaxton CS
Biomaterials, 100, 67-75 (2016)