868516P
Avanti
16:0-d31 Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 868516P, powder
Synonyme(s) :
N-palmitoyl-d31-D-erythro-sphingosine
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (868516P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 868516P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)CO
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques