Principaux documents
860925P
Avanti
N-24:0 (2S-OH) Phytosphingosine
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
N-(2′-(S)-hydroxylignoceroyl)-phytosphingosine (Saccharomyces Cerevisiae)
1 MG
208,00 €
208,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
208,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C42H85NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
684.13
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.28
208,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860925P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C42H85NO5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-40(46)42(48)43-38(37-44)41(47)39(45)35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h38-41,44-47H,3-37H2,1-2H3,(H,43,48)/t38-,39+,40-,41-/m0/s1
Clé InChI
ZFUXWVVVWGWGPQ-XRFUAQTBSA-N
Conditionnement
5ML Amber Glass Screw Cap Vial (860925P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable