Principaux documents
860853P
Avanti
16:0 Azido Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
16-azidohexadecanoyl Coenzyme A (ammonium salt)
1 MG
415,00 €
415,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
415,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C37H74N13O17P3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1098.05
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
415,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860853-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
click reagents
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCCCCCN=[N+]=[N-])=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C37H65N10O17P3S.3H3N/c1-37(2,32(51)35(52)41-19-17-27(48)40-20-21-68-28(49)16-14-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-15-18-45-46-39)23-61-67(58,59)64-66(56,57)60-22-26-31(63-65(53,54)55)30(50)36(62-26)47-25-44-29-33(38)42-24-43-34(29)47;;;/h24-26,30-32,36,50-51H,
Clé InChI
IRKUQXJWDGYOIA-LFYAMDRWSA-N
Description générale
Azido Coenzyme A is a derivative of coenzyme A.[1]
Conditionnement
pkg of 1 x 1mg; 5mL glass amber screw cap vial (860853P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
One-step transformation of coenzyme A into analogues by transamidation
Sanichar R and Vederas J C
Organic Letters, 19(8), 1950-1953 (2017)