860832P
Avanti
C6(6-azido) LacCer
Avanti Research™ - A Croda Brand 860832P, powder
Synonyme(s) :
D-lactosyl-β-1,1′ N-(6"-azidohexanoyl)-D-erythro-sphingosine
299,00 €
About This Item
299,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860832P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860832P
Type de lipide
click reagents
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
InChI
1S/C36H66N4O13/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-25(43)24(39-28(44)19-16-14-17-20-38-40-37)23-50-35-33(49)31(47)34(27(22-42)52-35)53-36-32(48)30(46)29(45)26(21-41)51-36/h15,18,24-27,29-36,41-43,45-49H,2-14,16-17,19-23H2,1H3,(H,39,44)/b18-15+/t24-,25+,2
Clé InChI
DHYANRUMYSYKQW-KONZMJRYSA-N
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available