860815P
Avanti
16:0(2R-OH) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860815P, powder
Synonyme(s) :
N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl)-D-erythro-sphingosine
295,00 €
About This Item
295,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (860815P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860815P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860815P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
Clé InChI
YWZGQPJRQXHVQX-GGMPIESISA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3