860645P
Avanti
C8 Ceramide (d17:1/8:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860645P, powder
Synonyme(s) :
N-octanoyl-D-erythro-sphingosine (C17 base)
652,00 €
About This Item
652,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (860645P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860645P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C25H49NO3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-17-18-20-24(28)23(22-27)26-25(29)21-19-16-8-6-4-2/h18,20,23-24,27-28H,3-17,19,21-22H2,1-2H3,(H,26,29)/b20-18+/t23-,24+/m0/s1
Clé InChI
YUKGJYMYMCFXEF-VYQUXUJXSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable