Principaux documents
860438P
Avanti
glucosyl (β) Sphingosine (d20:1)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
D-glucosyl-β1,1′-D-erythro-sphingosine (d20:1)
1 MG
180,00 €
180,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
180,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H51NO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
489.69
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
180,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860438P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
Clé InChI
KXHGGFVHSDNWMC-WPNCZVMBSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860438P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available