Principaux documents
860202C
Avanti
16:0 Phosphatidylbutanol
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphobutanol (sodium salt), chloroform
Synonyme(s) :
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphobutanol (sodium salt)
25 MG
138,00 €
138,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
138,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C39H76O8PNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
726.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
138,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (860202C-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 860202C
Concentration
10 mg/mL (860202C-25mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCCCC
InChI
1S/C39H77O8P.Na/c1-4-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-38(40)44-35-37(36-46-48(42,43)45-34-9-6-3)47-39(41)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-5-2;/h37H,4-36H2,1-3H3,(H,42,43);/q;+1/p-1/t37-;/m1./s1
Clé InChI
CZFXRJUSZGHONR-GKEJWYBXSA-M
Description générale
Phosphatidylbutanol is a low polarity phospholipid, which can be produced by phospholipase D (PLD) specific transphosphatidylation reaction of phosphatidylcholine (PC) and butanol.[1]
Application
16:0 Phosphatidylbutanol or 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphobutanol (sodium salt) has been used to analyze the in vivo activity of phospholipase D (PLD) in Taxus cuspidate using liquid chromatography electrospray ionization tandem mass spectrometric (LC/ESI-MS/MS).[2][3][4]
Actions biochimiques/physiologiques
Phosphatidylbutanol is used as a biomarker in phospholipase D activity assays.[1]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860202C-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Pei-pei Han et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 23(2), 623-630 (2008-10-17)
Lipid signaling involved in mechanotransduction processes in response to shear stress in plants remained elusive. To understand the responses of phospholipids in shear stress-induced mechanotransduction, a lipidomic approach was employed to profile phospholipid species of Taxus cuspidata cells under laminar
Song Yang et al.
Chemistry and physics of lipids, 159(1), 13-20 (2009-05-12)
Degradation of membrane phospholipids is associated with apoptotic responses, but the signaling development of this degradation is not well understood. Cerium (Ce(4+)), an important rare earth element, induces cellular apoptosis and taxol biosynthesis in Taxus cuspidata suspension cultures. Here, using
Song Yang et al.
Biochimica et biophysica acta, 1771(5), 600-612 (2007-04-13)
A comparative lipidomics approach was employed to investigate the changes in membrane phospholipids during the procession of cellular development and apoptosis of two plant cell lines, Taxus cuspidata and Taxus chinensis var. mairei. Analysis of lipids by LC/ESI/MS(n) showed more
Mikhail Vyssotski et al.
Lipids, 44(4), 381-389 (2008-12-17)
High-performance TLC and (31)P-NMR were assessed as methods of observing the presence of numerous low polarity phospholipids: bis-phosphatidic acid (BPA), semi-lyso bis-phosphatidic acid (SLBPA), N-acyl phosphatidylethanolamine (NAPE), N-(1,1-dimethyl-3-oxo-butyl)-phosphatidylethanolamine (diacetone adduct of PE, DOBPE), N-acetyl PE, phosphatidylmethanol (PM), phosphatidylethanol (PEt), phosphatidyl-n-propanol