Principaux documents
860131P
Avanti
GM2 Sphingosine (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
GM2 Ganglioside (GalNAcb1,4(Neu5Aca2,3)Galb1,4Glcb-Sphingosine(d18:1))
860131P-1MG
739,00 €
739,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
860131P-1MG
739,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C49H87N3O25
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1118.22
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.79
739,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
synthetic
Essai
>99 (TLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1[C@H](O)[C@H]([C@H](O[C@@H]2[C@H](O[C@@]3(C[C@H](O)[C@H]([C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)O3)NC(C)=O)C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]4C(O)[C@@H](O)[C@H](OC[C@@H]([C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)N)O[C@@H]4CO)O[C@@H]2CO)O[C@@H]1CO)NC(C)=O
Application
Lipids research
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3