Principaux documents
857136C
Avanti
18:1 BMP (R,R)
sn-(1-oleoyl-2-hydroxy)-glycerol-3-phospho-sn-3′-(1′-oleoyl-2′-hydroxy)-glycerol (ammonium salt), chloroform
Synonyme(s) :
bis(monoacyl-glycerol)phosphate, lysobisphosphatidic acid; LBPA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C42H82NO10P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
792.07
Code UNSPSC :
12352211
Essai
>99% (BMP (contains 30% positional isomers), TLC)
Forme
chloroform solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (857136C-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 857136C
Concentration
5 mg/mL (857136C-5mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP(OC[C@]([H])(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([O-])=O)(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
Description générale
18:1 BMP (R,R)/Lysobisphosphatidic acid (LBPA) is an unconventional phospholipid. It is usually present in late endosomes. It is also termed as bis(monoacyl-glycerol)phosphate.
Actions biochimiques/physiologiques
18:1 BMP (R,R)/Lysobisphosphatidic acid (LBPA) can modulate endosomal cholesterol levels. It participates in cholesterol transport. LBPA helps to regulate the cholesterol storage capacity of endosomes.
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857136C-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
The stereochemical configuration of lysobisphosphatidic acid from rat liver, rabbit lung and pig lung
Joutti A, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, Lipids and Lipid Metabolism, 450(2), 206-209 (1976)
Lysobisphosphatidic acid controls endosomal cholesterol levels
Chevallier J, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 283(41), 27871-27880 (2008)
Elena Zaitseva et al.
PLoS pathogens, 6(10), e1001131-e1001131 (2010-10-16)
Many enveloped viruses invade cells via endocytosis and use different environmental factors as triggers for virus-endosome fusion that delivers viral genome into cytosol. Intriguingly, dengue virus (DEN), the most prevalent mosquito-borne virus that infects up to 100 million people each