850536O
Avanti
8.8 MAG
Avanti Research™ - A Croda Brand 850536O
Synonyme(s) :
1-(8Z-hexadecenoyl)-rac-glycerol
191,00 €
About This Item
191,00 €
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
oil
Poids mol.
328.49 g/mol
Conditionnement
pkg of 10 × 0.1 g (with screw cap (850536O-1g))
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (850536O-25mg))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850536O
Technique(s)
protein sequencing: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OCC(O)COC(CCCCCC/C=C\CCCCCCC)=O
InChI
1S/C19H36O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h8-9,18,20-21H,2-7,10-17H2,1H3/b9-8-
Clé InChI
CRXZGWVXXGFOLB-HJWRWDBZSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available