850399P
Avanti
24:1 (Cis) PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-di-(15Z-tetracosenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(24:1(15Z)/24:1(15Z)); 110930
150,00 €
About This Item
150,00 €
Produits recommandés
Description
1,2-dinervonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (850399P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C56H108NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-55(58)62-52-54(53-64-66(60,61)63-51-50-57(3,4)5)65-56(59)49-47-45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,54H,6-19,24-53H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t54-/m1/s1
Clé InChI
REWNAIYQZZOESC-CGKZWXATSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques