Principaux documents
850368C
Avanti
20:0 PC
1,2-diarachidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonyme(s) :
1,2-dieicosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(20:0/20:0)
25 MG
103,00 €
103,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
103,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C48H96NO8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
846.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
103,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (850368C-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 850368C
Concentration
10 mg/mL (850368C-25mg)
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C48H96NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-47(50)54-44-46(45-56-58(52,53)55-43-42-49(3,4)5)57-48(51)41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h46H,6-45H2,1-5H3/t46-/m1/s1
Clé InChI
YKIOPDIXYAUOFN-YACUFSJGSA-N
Description générale
The list of Phosphatidylcholine products offered by Avanti is designed to provide compounds having a variety of physical properties. Products available include short chain (C3-C8 are water soluble and hygroscopic), saturated, multi-unsaturated and mixed acid PC′s. All of the products are purified by HPLC, and special precautions are taken to protect the products for oxidization and hydrolysis.
The mucosal layer of the colon has phosphatidylcholine (PC) as a vital constituent.[1]
Application
20:0 PC has been used in collision cross section (CCS) calibration mixture for lipid identification.[2]
It may be used:
  • as a component in giant unilamellar vesicles (GUVs) for a two-photon fluorescence microscopy study[3]
  • to prepare small unilamellar vesicles (SUVs) to study the effect of hydrophobic mismatch on gramicidin conformation and organization[4]
  • as a component in giant unilamellar vesicles (GUVs) to study its interaction with Crotalus atrox-secreted phospholipase A2 (sPLA2)[5]
Actions biochimiques/physiologiques
Phosphatidylcholine (PC) may participate in the signaling of neuronal differentiation.[6] It can serve as a surfactant to block the penetrance of bacteria by generating a hydrophobic surface.[1]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850368C-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Susana A Sanchez et al.
Biophysical journal, 82(4), 2232-2243 (2002-03-28)
We describe the interaction of Crotalus atrox-secreted phospholipase A2 (sPLA2) with giant unilamellar vesicles (GUVs) composed of single and binary phospholipid mixtures visualized through two-photon excitation fluorescent microscopy. The GUV lipid compositions that we examined included 1-palmitoyl-2-oleoyl-phosphatidylcholine, 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC), and
The Use of LipidIMMS Analyzer for Lipid Identification in Ion Mobility-Mass Spectrometry-Based Untargeted Lipidomics
Ion Mobility-Mass Spectrometry, 269-282 (2020)
Inflammatory Bowel Disease
Integrative Medicine, 501-516 (2018)
Devaki A Kelkar et al.
Biochimica et biophysica acta, 1768(5), 1103-1113 (2007-02-27)
The matching of hydrophobic lengths of integral membrane proteins and the surrounding lipid bilayer is an important factor that influences both structure and function of integral membrane proteins. The ion channel gramicidin is known to be uniquely sensitive to membrane
L A Bagatolli et al.
Biophysical journal, 79(1), 434-447 (2000-06-27)
Giant unilamellar vesicles (GUVs) composed of different phospholipid binary mixtures were studied at different temperatures, by a method combining the sectioning capability of the two-photon excitation fluorescence microscope and the partition and spectral properties of 6-dodecanoyl-2-dimethylamino-naphthalene (Laurdan) and Lissamine rhodamine