850347P
Avanti
14:1 (Δ9-Trans) PC
1,2-dimyristelaidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonyme(s) :
1,2-di-(9E-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(14:1(9E)/14:1(9E))
286,00 €
About This Item
286,00 €
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (850347P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850347P
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C/CCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C/CCCC)=O)=O
InChI
1S/C36H68NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h12-15,34H,6-11,16-33H2,1-5H3/b14-12+,15-13+/t34-/m1/s1
Clé InChI
AVCZHZMYOZARRJ-VFHCTZGBSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques