Principaux documents
850302C
Avanti
03:0 PC
1,2-dipropionyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonyme(s) :
PC(3:0/3:0)
25 MG
103,00 €
103,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
103,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H28NO8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
103,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (850302C-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 850302C
Concentration
10 mg/mL (850302C-25mg)
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Phosphatidylcholine (PC) is a strong bilayer-forming lipid. It the most common phospholipid in mammalian membranes.[1] It is also an important component of the mucosal layer of the colon.[2]
The list of Phosphatidylcholine products offered by Avanti is designed to provide compounds having a variety of physical properties. Products available include short chain (C3-C8 are water soluble and hygroscopic), saturated, multi-unsaturated and mixed acid PC′s. All of the products are purified by HPLC, and special precautions are taken to protect the products for oxidization and hydrolysis.
Application
03:0 PC is suitable for use to study its circular dichroic (CD) properties of aqueous and methanolic solutions.[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Phosphatidylcholine (PC) functions as a surfactant within the mucus to form a hydrophobic surface to inhibit bacterial penetrance.[2] It is used to treat fat embolism. Phosphatidylcholine lowers the levels of cholesterol and triglycerides.[4]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850302C-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
The Membranes of Cells (2016)
Integrative Medicine - E-Book (2017)
Circular dichroic properties of phosphatidylcholine micelles
Walde P, et al.
Langmuir, 15(7), 2346-2350 (1999)
Efficacy of injections of phosphatidylcholine into fat deposits-a non-surgical alternative to liposuction in body-contouring
Karl GH, et al.
Indian journal of plastic surgery : official publication of the Association of Plastic Surgeons of India, 38(2), 119-119 (2005)