850200P
Avanti
Regadenoson
2-[4-[(methylamino)carbonyl]-1H-pyrazol-1-yl]adenosine, powder
Synonyme(s) :
Lexiscan; CVT-3146
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (850200P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850200P
Application(s)
lipidomics
metabolomics
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C15H18N8O5/c1-17-13(27)6-2-19-23(3-6)15-20-11(16)8-12(21-15)22(5-18-8)14-10(26)9(25)7(4-24)28-14/h2-3,5,7,9-10,14,24-26H,4H2,1H3,(H,17,27)(H2,16,20,21)/t7-,9-,10-,14-/m1/s1
Clé InChI
LZPZPHGJDAGEJZ-AKAIJSEGSA-N