840021C
Avanti
Egg PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 840021C
Synonyme(s) :
L-α-phosphatidylethanolamine (Egg, Chicken)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (840021C-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 840021C
Concentration
10 mg/mL (840021C-25mg)
Type de lipide
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C23H48NO7P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-23(26)29-20-22(25)21-31-32(27,28)30-19-18-24/h22,25H,2-21,24H2,1H3,(H,27,28)/t22-/m1/s1
Clé InChI
BBYWOYAFBUOUFP-JOCHJYFZSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3