810890C
Avanti
Fluorescent DOTAP
1-oleoyl-2-[6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl]-3-trimethylammonium propane (chloride salt), chloroform
Synonyme(s) :
18:1-06:0 NBD DOTAP
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (810890C-50ug)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810890C
Concentration
0.05 mg/mL (810890C-50ug)
Type de lipide
transfection
cationic lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCNC1=CC=C([N+]([O-])=O)C2=NON=C12)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Cl-]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)