810811P
Avanti
18:1 DGPP
dioleoylglycerol pyrophosphate (ammonium salt), powder
Synonyme(s) :
110744
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (810811P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810811P
Type de lipide
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OP([O-])(O)=O)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C39H74O11P2.2H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(40)47-35-37(36-48-52(45,46)50-51(42,43)44)49-39(41)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;;/h17-20,37H,3-16,21-36H2,1-2H3,(H,45,46)(H2,42,43,44);2*1H3/b19-17-,20-18-;;/t37-;;/m1../s1
Clé InChI
SIWIEYLZDXPRIY-AXQFFRRZSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available