810340P
Avanti
Click PI(4,5)P2-azido
Avanti Research™ - A Croda Brand 810340P, powder
Synonyme(s) :
1-oleoyl-2-(6-(6-azidohexanoyl)aminohexanoyl)-sn-glycero-3-phosphoinositol-4.5-bisphosphate (ammonium salt)
317,00 €
About This Item
317,00 €
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (810340P-100ug))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810340P
Type de lipide
click reagents
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3