810332C
Avanti
18:1 PE CF
Avanti Research™ - A Croda Brand 810332C
Synonyme(s) :
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(carboxyfluorescein) (ammonium salt)
230,00 €
About This Item
230,00 €
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (810332C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810332C-5mg)
pkg of 5 × 2 mL (810332C-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810332C
Concentration
1 mg/mL (810332C-10mg)
1 mg/mL (810332C-1mg)
1 mg/mL (810332C-5mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
- to spike human serum[3]
- to prepare concentrated lipid mix, PC:PE:fluoPE to assess basal binding properties and PC:PE:fluoPE:PIP to assess specific binding properties of the protein to each phosphoinositides (PIP)[4]
- to prepare the large unilamellar vesicles (LUVs)[4]
- in the preparation of fluorescent phosphoinositide?containing liposomes[5]
- for fluorescent labeling of total lipids to the initial liposome formulation mixture[2]
- in the formulation of pegylated magneto-liposomes (MLs) and transferrin (Tf) embedding[2]
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)