810314P
Avanti
NBD Phytosphingosine
Omega-NBD D-ribo-Phytosphingosine, powder
Synonyme(s) :
(2S,3S,4R)-2-amino-18-((7-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-4-yl)amino)octadecane-1,3,4-triol
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 100 μg (810314P-100ug)
pkg of 1 × 250 μg (810314P-250ug)
pkg of 1 × 50 μg (810314P-50ug)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810314P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3