810166P
Avanti
18:1-12:0 NBD PG
Avanti Research™ - A Croda Brand 810166P, powder
Synonyme(s) :
1-oleoyl-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl}-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (ammonium salt)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (810166P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810166P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques