800854P
Avanti
1,3-17:0 D5 DG
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
1,3-Diheptadecanoyl-glycerol (d5)
378,00 €
About This Item
378,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (800854P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[2H]C(C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)(O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C37H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36(39)41-33-35(38)34-42-37(40)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35,38H,3-34H2,1-2H3/i33D2,34D2,35D
Clé InChI
WDSOLIGXMKFAGU-WJZUKHFDSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable