800821C
Avanti
18:0-16:0 DG
1-octadecanoyl-2-hexadecanoyl-sn-glycerol, chloroform
Synonyme(s) :
1-stearoyl-2-palmitoyl-sn-glycerol; DG(18:0/16:0/0:0); 110883
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mL (800821C-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 800821C
Concentration
1 mg/mL (800821C-5mg)
Type de lipide
neutral glycerides
neutral lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C37H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-21-23-25-27-29-31-36(39)41-34-35(33-38)42-37(40)32-30-28-26-24-22-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h35,38H,3-34H2,1-2H3
Clé InChI
VYQDALBEQRZDPL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3