800819C
Avanti
18:0-22:6 DG
1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycerol, chloroform
Synonyme(s) :
1-octadecanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycerol; DG(18:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0)
435,00 €
About This Item
435,00 €
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mL (800819C-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 800819C
Concentration
2 mg/mL (800819C-10mg)
Type de lipide
neutral lipids
neutral glycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Diacylglycerol mimicks the effects of the tumor-promoting compounds phorbol esters.
Application
- in the preparation of Golgi-like liposomes[5]
- to study its effect on conventional protein kinase C (cPKC) and novel protein kinase C (nPKC) isozymes in vitro[6]
- as a substrate for the measurement of diacylglycerol kinase η1 (DGKη1) activity in vitro[7]
Conditionnement
Stockage et stabilité
Autres remarques
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)