800742C
Avanti
N-20:4 L-Serine (ARA-S)
N-arachidonoyl L-serine, chloroform
Synonyme(s) :
ARA-S; 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-L-serine; (S)-3-hydroxy-2-(5Z,8Z,11Z,14Z)-eicosatetraenamidopropanoate; (S)-3-hydroxy-2-arachidonamidopropanoate
186,00 €
About This Item
186,00 €
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (800742C-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 800742C
Concentration
5 mg/mL (800742C-5mg)
Type de lipide
bioactive lipids
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)