790413P
Avanti
Coag Reagent II
Avanti Research™ - A Croda Brand 790413P, powder
Synonyme(s) :
Coag Reagent II, Coagulation Reagent II, contains DOPC:DOPS (7:3, w/w)
313,00 €
About This Item
313,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 2 × 100 mg (790413P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (790413P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 790413P
Type de lipide
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available