PHR1822
Budesonide Related Compound G
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
16α,17-[Butylidenebis(oxy)]-11β, 21-dihydroxypregna-4-ene-3,20-dione, 16alpha,17-[butylidenebis(oxy)]-11beta, 21-dihydroxypregna-4-ene-3,20-dione, Budesonide Impurity G (PhEur), 1,2-Dihydrobudesonide
837,00 €
About This Item
837,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1078267
Famille d'API
budesonide
Forme
powder
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3