Principaux documents
700101P
Avanti
Dihydro FF-MAS-d6
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
4,4-dimethyl(d6)-cholest-8(9), 14-dien-3β-ol
1 MG
960,00 €
960,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
960,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H42D6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.73
Code UNSPSC :
41141804
Nomenclature NACRES :
NA.12
960,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg (700101P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C)C3CC4)=C4C1=CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C29H48O/c1-19(2)9-8-10-20(3)22-12-13-23-21-11-14-25-27(4,5)26(30)16-18-29(25,7)24(21)15-17-28(22,23)6/h13,19-20,22,25-26,30H,8-12,14-18H2,1-7H3/t20-,22-,25?,26+,28-,29-/m1/s1/i4D3,5D3
Clé InChI
OGQJUYXFIOFTMA-RHNFIJQVSA-N
Description générale
4,4-dimethyl(d6)-cholest-8(9), 14-dien-3β-ol (Dihydro FF-MAS-d6) is a deuterated derivative of dihydro FF-MAS. Dihydro follicular fluid meiosis-activating sterol (FF-MAS) is a sterol.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Dihydro follicular fluid meiosis-activating sterol (FF-MAS) is an intermediate of the Kandutsch-Russell (K-R) pathway.[1]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700101P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Flux analysis of cholesterol biosynthesis in vivo reveals multiple tissue and cell-type specific pathways
Mitsche M A, et al.
eLife, 4, e07999-e07999 (2015)