700052P
Avanti
22(R)-hydroxycholesterol-d7
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
25,26,26,26,27,27,27-heptadeuterocholest-5-ene-3β,22R-diol
About This Item
Produits recommandés
Description
cholest-5-ene-3β,22(R)-diol-d7
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (700052P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Application(s)
lipidomics
metabolomics
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C