23323-U
Colonne capillaire SPB®-624 pour GC/CPG
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.80 μm
Synonyme(s) :
SPB-624, 30 m 0,32 mm 1,8 um
792,00 €
About This Item
792,00 €
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Niveau de qualité
Agence
EPA 524.2,0030,624,8260,OLM04.2 VOA
meets requirements for USP G43
Paramètres
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Valeur bêta
44
df
1.80 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.32 mm
Application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
Type de colonne
capillary intermediate polar
Catégories apparentées
Description générale
USP Code: This column meets USP G43 requirements.
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- ≤0.32 mm I.D.: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D.: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Application
Autres remarques