700048P
Avanti
24(R/S),25-epoxycholesterol-d6
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
26,26,26,27,27,27-hexadeutero-24,25-epoxycholesterol
802,00 €
About This Item
802,00 €
Produits recommandés
Description
24(R/S),25-epoxycholesterol-d6
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (700048P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques