700017P
Avanti
25-hydroxycholesterol-3-sulfate
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5-cholesten-3beta, 25-diol 3-sulfate; 25HC3S
352,00 €
About This Item
352,00 €
Produits recommandés
Description
25-hydroxycholesterol-3-sulfate (sodium salt)
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (700017P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (700017P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](OS(=O)([O-])=O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)(O)C.[Na+]
Clé InChI
OEGAOHNRCSZIRO-KSGNISEOSA-M
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques